Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Replacement Needles for Agilent Plunger-in-Needle Syringes
Descrizione
- Needle length is the exposed length of needle
- Choose a different replacement needle by selecting syringe volume, needle length, OD and tip style
Specifica
Specifica
| Calibro dell'ago | 23 G |
| Diametro (sistema metrico) interno ago | 0.22 mm |
| Diametro (sistema metrico) ago esterno | 0.63 mm |
| Volume (sistema metrico) | 1 μL |
| Lunghezza (sistema metrico) ago | 42 mm |
| Stile del punto dell'ago | Cone |