Learn More
Thermo Scientific™ Replacement Needles for GC Syringes
Codice prodotto. 10733287 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Thermo 365H2301/-F193/-G216/-H238/-I2611/-F1901/-G2091/-J2881 Syringes
Thermo 365K3041 Syringe
Thermo Scientific 36500490 Syringe
Thermo Scientific 36500495, 36503015 Syringes
Thermo Scientific 36500510 Syringe
Thermo Scientific 36500520 Syringe
Thermo Scientific 36550040 Syringe
Thermo Scientific 365D1171 Syringe
Thermo Scientific 365D1841 Syringe
Thermo Scientific 365D3731 Syringe
Lunghezza (sistema metrico) ago:
50 mm
75 mm
80 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 5
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Lunghezza (sistema metrico) ago Dimensione della confezione
10733287 Thermo 365K3041 Syringe 50 mm pezzi 5
10219214 Thermo Scientific 36550040 Syringe 50 mm pezzi 2
10260095 Thermo Scientific 36500510 Syringe 75 mm pezzi 2
10270095 Thermo Scientific 36500520 Syringe 75 mm pezzi 2
10371005 Thermo Scientific 36500490 Syringe 80 mm pezzi 5
10055864 Thermo Scientific 36500495, 36503015 Syringes 50 mm pezzi 5
11772227 Thermo Scientific 365D1171 Syringe 50 mm pezzi 5
10351405 Thermo 365H2301/-F193/-G216/-H238/-I2611/-F1901/-G2091/-J2881 Syringes 50 mm pezzi 5
10243033 Thermo Scientific 365D1841 Syringe 50 mm pezzi 2
10351245 Thermo Scientific 365D3731 Syringe 50 mm pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 10733287 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 365RN235
Spedizione stimata: 29-10-2026
Thermo Scientific™ Replacement Needles for Syringes are available for syringes with removable needles.
Thermo Scientific™ Replacement Needles for Syringes are available for syringes with removable needles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 365RN235
Calibro dell'ago 23 G
Lunghezza (sistema imperiale) ago 1.9685 in.
Product Type Replacement Syringe Needle
Volume (sistema metrico) 1 mL
Lunghezza (sistema metrico) ago 50 mm
Stile del punto dell'ago Bevel
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thermo 365K3041 Syringe
Tipo di collegamento Removable