Learn More
Fisherbrand™ Replacement Parts for MultiSUB Midi Horizontal Gel System
Spare safety lid and electrophoresis tank for use with 10 x 7cm or 10 x 10cm gel trays. Fisherbrand™ Replacement Parts for MultiSUB Midi Horizontal Gel System are constructed of high-quality, injection molded plastic for use in nucleic acid gel electrophoresis applications.
98.60€ - 189.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Nucleic Acid Gel Electrophoresis
Da utilizzare con (apparecchiatura) MultiSUB Midi Horizontal Gel Electrophoresis Unit
Dimensioni gel 10 x 7 cm or 10 x 10 cm
Materiale Molded Plastic
N. di pozzetti For up to 100 separations
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
11803303
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
Lid
98.60€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11853353
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
Tank with Electrodes
189.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
MultiSUB Horizontal Gel Electrophoresis Systems combine economical buffer and gel consumption without compromising resolution and separation speed.
The MultiSUB Midi is has a wider format than the Mini and is the preferred option for quick sample checks of medium volumes, particularly during PCR and cloning. It is an economical choice for rapid separation of up to 100 samples.
  • Electrophoresis Tank (Including Electrodes): A raised platform holds the UV sample trays, with side wells to hold buffer solution; connects to an external power source
  • Asymmetrical Safety Lid: Notes the correct polarity and orientation of electrodes, with guides that enable the electrode thumb locators to click easily into the correct position
  • Tank and lid are designed for use with both 10 x 7cm or 10 x 10cm gel trays
Specifica
Specifica
Nucleic Acid Gel Electrophoresis
10 x 7 cm or 10 x 10 cm
For up to 100 separations
MultiSUB Midi Horizontal Gel Electrophoresis Unit
Molded Plastic
1 Each