Learn More
Hanna Instruments™ Elettrodo pH di ricambio
Codice prodotto. 10619562
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di pH:
da 0 a 14 pH
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di pH Dimensione della confezione
10619562 da 0 a 14 pH Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10619562 Fornitore Hanna Instruments™ N. del fornitore HI73127
Spedizione stimata: 03-12-2026
The spare electrode is designed as an easy-fit cartridge that locks into place, featuring two o-rings to maintain a watertight seal.
  • Compatible with HI98129, and HI98130 Combo multiparameter testers, HI98127 and HI98128 pHep™ testers, and HI98121 ORP tester
  • Features a stainless steel round connector and extendable cloth junction
  • Designed as an easy-fit cartridge that locks into place, featuring two o-rings to maintain a watertight seal
Specifica
Tipi di connettore Piedino
Diametro (sistema metrico) 12 mm
Intervallo di pH da 0 a 14 pH
Intervallo di temperatura (sistema metrico) °°