Learn More
Fisherbrand™ Replacement Probe
Use this Fast-response RTD platinum probe with thin micro cable for high-precision results. Traceable™ Replacement Probe is designed for use with Traceable -100.0 Platinum Freezer Thermometer.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Codice prodotto. 15145203
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
Use this Fast-response RTD platinum probe with thin micro cable for high-precision results. Traceable™ Replacement Probe is designed for use with Traceable -100.0 Platinum Freezer Thermometer.
  • For use with digital thermometer no. 4230
Specifica
Specifica
Replacement Probe
Traceable -100.0 Platinum Freezer Thermometer, no. 4230