Learn More
Lovibond™ Replacement Reagent for CHECKIT™ Comparator 2000+
Lovibond™ Replacement Reagent for CHECKIT™ Comparator 2000+ is manufactured under tightly controlled conditions to maintain the highest quality standards.
52.90€ - 72.90€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Water analysis
Da utilizzare con (apparecchiatura) Colorimeter and spectrophotometer
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Formato Quantità Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Formato Quantità Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
10747693
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Lovibond™
513130BT
Tablet 100/Pk. Silica No. 1 Tablet
52.90€
0.50kg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 02-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
13111711
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Lovibond™
462910
Powder 30 g Comparator 2000+ replacement reagent
72.90€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15321715
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Lovibond™
462910
Powder 30 g Comparator 2000+ replacement reagent
72.90€
30g
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15311705
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Lovibond™
537300
Powder 100/Pk. Persulfate Reagent Powder for CR
65.40€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11709548
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Lovibond™
537300
Powder 100/Pk. Persulfate Reagent Powder for CR Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Lovibond™ Replacement Reagent for CHECKIT™ Comparator 2000+ is manufactured under tightly controlled conditions to maintain the highest quality standards.
  • Highest quality production standards
  • Consistent and reliable reagents are provided in liquid and tablet formats
  • Maximum accuracy
Specifica
Specifica
Water analysis
Colorimeter and spectrophotometer