Learn More
Hellma Replacement Silicone Septum
Description
- Replacement silicone seal (septum)
- PTFE-coated on one side
- Suitable for a variety of cylindrical, optical cell types
Specifications
Specifications
| Materiale | Silicone, PTFE |
| N. per confezione | 10/Pk |
| Quantità | 10/Pk |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Cell models: 117.100; 117.100F, 117.104, 117.104F, 117.200; 117.200F, 117.204, 117.204F |