Learn More
Electrothermal™ Replacement Spare Heater Element
Codice prodotto. 11768432
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11768432 1000 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11768432 Fornitore Electrothermal™ N. del fornitore 1008647
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    409.00€
    363.28€ / pezzi 1
    Risparmia 45.72€
    11% Sconto
Spedizione stimata: 27-11-2026
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Da utilizzare con EMEA3/6/1000
Tensione 230 V
Wattage 300w
Product Type Replacement Spare Heater Element
Frequenza 50 Hz