Learn More
Scienceware Mercury Collector Jar with Integrated Sponge and Perforated Plate
Codice prodotto. 13064897 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Mercury Spill Kit
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Dimensione della confezione
13064897 Mercury Spill Kit Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13064897 Fornitore Scienceware N. del fornitore 0670600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.35€
    42.85€ / pezzi 1
    Risparmia 5.50€
    11% Sconto
Spedizione stimata: 18-12-2026
The Mercury Collector Jar with Integrated Sponge and Perforated Plate makes small mercury spill clean-up quick and simple.
  • Foam pad on lid liner absorbs spilled mercury.
  • Simply screw on lid to collect mercury beneath perforated plate.
Specifica
Tipo Mercury Spill Kit
Da utilizzare con (applicazione) Mercury Collection
Lunghezza (sistema imperiale) 4 in.
Lunghezza (sistema metrico) 10.16 cm
Larghezza (sistema imperiale) 2 in.
Larghezza (sistema metrico) 5.08 cm