Learn More
Fisherbrand™ Puntali di ricambio per disintegratore a ultrasuoni modello 505 e 705
Codice prodotto. 12951171 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
1.27 cm
1.9 cm
2.54 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
12951171 1.27 cm Pezzo
12971171 2.54 cm Pezzo
12961171 1.9 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12951171
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Requires
Il modello N. No. FB4220
Puntale di ricambio per sonde con punta sostituibile
  • Puntali di ricambio per disintegratore a ultrasuoni modelli 505 e 705
Order Info
For replacement probes, see FB4207, FB4208. FB4209, FC4210, FB4217, FB4218, FB4219, FB4220.
Specifica
Product Type Puntale di ricambio
Intervallo volume (sistema metrico) 20 to 250 mL
Diametro (sistema imperiale) 0.5 in.
Diametro (sistema imperiale) punta 0.5 in.
Diametro (sistema metrico) 1.27 cm
Diametro (sistema metrico) punta 13 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sonda da 0.5 pollici del dismembratore sonico modello 505 e 705
Quantità confezione 1 Ea.