Learn More
Fisherbrand™ Puntali di ricambio per disintegratore a ultrasuoni modello 505 e 705
Codice prodotto. 12971171 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
1.27 cm
1.9 cm
2.54 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) unitSize
12971171 2.54 cm Pezzo
12951171 1.27 cm Pezzo
12961171 1.9 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12971171
Spedizione stimata: 18-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Requires
Cat. No. FB4210
Puntale di ricambio per sonde con punta sostituibile
  • Da utilizzare con disintegratore a ultrasuoni modello 505 e 705
Order Info
For replacement probes, see FB4207, FB4208. FB4209, FC4210, FB4217, FB4218, FB4219, FB4220.
Specifica
Product Type Puntale di ricambio
Intervallo volume (sistema metrico) 100 mL to 1 L
Diametro (sistema imperiale) 1 in.
Diametro (sistema imperiale) punta 1 in.
Diametro (sistema metrico) 2.54 cm
Diametro (sistema metrico) punta 25 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) 1 in. probe for Models Q500 and Q700 sonic dismembrators (FB4210)
Quantità confezione 1 Ea.