Learn More
Cole-Parmer™ Tubi UV di ricambio
Codice prodotto. 11830250 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Wavelength:
365 nm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Wavelength Dimensione della confezione
11830250 365 nm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11830250 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 0981555
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.00€
    98.73€ / pezzi 1
    Risparmia 10.27€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 20-01-2027
Use these replacement UV tubes with ultraviolet lamps.
  • Replacement Ultraviolet Tubes
  • Product may contain trace amounts of mercury
  • Use caution with breakage, cleanup, shipping and/or disposal
Specifica
Wattage 15 W
Wavelength 365 nm
Diametro (sistema metrico) 25.5 mm
Product Type Tubo UV