Learn More
Brady™ Etichette in tessuto di vinile multiuso riposizionabili
Codice prodotto. 17848844
Click to view available options
Dimensions (LxW):
275 ft. x 0.24 in.
275 ft. x 0.375 in.
30 ft. x 0.24 in.
30 ft. x 0.318 in.
30 ft. x 0.375 in.
30 ft. x 0.5 in.
30 ft. x 1 in.
30 ft. x 1.9 in.
Da utilizzare con (apparecchiatura):
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
M610, M611, M710, BMP61, BMP71
M710, BMP71
Dimensione della confezione:
1 rotolo
Pezzo
Codice prodotto. 17848844
Marca: Brady™ 173264
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Permanente o riposizionabile: una volta applicato, il tessuto in vinile serie CleanLift™ B-498 resta perfettamente aderente…a meno che non desideri riposizionarlo.
  • Permanente o riposizionabile: una volta applicato, il tessuto in vinile serie CleanLift™ B-498 resta perfettamente aderente…a meno che non desideri riposizionarlo.
  • L'adesivo e il supporto in tessuto offrono un eccellente capacità adesiva, pur consentendo un'ineccepibile rimozione e riposizionamento
  • Aderisce a qualsiasi superficie asciutta pulita
  • Topcoat appositamente formulato per una qualità di stampa eccellente
  • Finitura semilucida per un aspetto ordinato e pulito
  • I materiali Brady Authentic sono perfettamente compatibili con le stampanti Brady per migliorare la comunicazione tra stampante e materiale e l'interazione con l'app mobile garantendo migliori prestazioni e affidabilità
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Recognized
Tipo di adesivo Repositionable Rubber
Rivestimento None
Colore White
Finitura Semi-gloss
Formato Continuous
Materiale Vinyl
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Asset Tracking, Barcode Labeling, Circuit Board Labeling, Equipment Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Wire and Cable Labeling
Da utilizzare con (apparecchiatura) M710, BMP71
Senza lattice No
Quantità 30 ft.
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +176°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +80°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0073 in.
Spessore (sistema metrico) 0.185 mm
Dimensions (LxW) 30 ft. x 1.9 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 30 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 9.14 m
Larghezza (sistema imperiale) 1.9 in.
Larghezza (sistema metrico) 48.26 mm
Alternate Part Number M7C-1900-498