Learn More
Brady™ Etichette in tessuto di vinile multiuso riposizionabili
Codice prodotto. 17940740 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
1 x 1.9 in.
12.70 mm (W) x 12.70 mm (H)
19.05 mm (W) x 12.70 mm (H)
25.40 mm (W) x 12.70 mm (H)
25.40 mm (W) x 19.05 mm (H)
25.40 mm (W) x 25.40 mm (H)
25.40 mm (W) x 31.75 mm (H)
25.40 mm (W) x 38.10 mm (H)
6.10 mm (W) x 4.88 m (L)
8.08 mm (W) x 4.88 m (L)
9.53 mm (W) x 6.10 m (L)
Da utilizzare con (apparecchiatura):
BMP41, BMP51, M511
BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
BMP51;BMP53;M511;M510
Formato:
Continuous
Die-cut
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
pezzi 120
pezzi 160
pezzi 180
pezzi 220
pezzi 240
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Da utilizzare con (apparecchiatura) Formato Dimensione della confezione
17940740 12.70 mm (W) x 12.70 mm (H) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 Die-cut pezzi 240
17910740 19.05 mm (W) x 12.70 mm (H) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 Die-cut pezzi 220
17930740 25.40 mm (W) x 12.70 mm (H) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 Die-cut pezzi 180
17910680 25.40 mm (W) x 19.05 mm (H) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 Die-cut pezzi 180
17970740 25.40 mm (W) x 25.40 mm (H) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 Die-cut pezzi 160
17930770 1 x 1.9 in. BMP41, BMP51, M511 Die-cut pezzi 100
17811739 25.40 mm (W) x 31.75 mm (H) BMP51;BMP53;M511;M510 Die-cut pezzi 160
17900740 25.40 mm (W) x 38.10 mm (H) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 Die-cut pezzi 120
17920690 6.10 mm (W) x 4.88 m (L) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 Continuous Pezzo
17990690 8.08 mm (W) x 4.88 m (L) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 Continuous Pezzo
17980760 9.53 mm (W) x 6.10 m (L) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 Continuous Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Codice prodotto. 17940740 Fornitore Brady™ N. del fornitore 170787
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Con le etichette in tessuto di vinile della serie B-498 CleanLift™ è possibile posizionare, rimuovere e riposizionare facilmente le etichette su qualsiasi superficie pulita e asciutta. Stampa praticamente ovunque con una stampante per etichette palmare Brady di alta qualità.
  • Versatili: ideali per la marcatura di fili, cavi, morsettiere, placche a muro
  • Durevoli: realizzate in robusto tessuto di vinile rivestito per resistere a temperature estreme
  • Riposizionabili: realizzate con un forte adesivo a base di gomma che può essere rimosso e riposizionato in totale sicurezza su qualsiasi superficie pulita e asciutta
  • Certificazioni: UL Recognised secondo UL969, RoHS Compliant secondo 2005/618/CE MCV
  • Per le prestazioni e le proprietà specifiche del materiale, consulta la scheda tecnica (TDS)
Specifica
Certificazione/Conformità UL Recognised Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Tipo di adesivo Repositionable Rubber
Colore White
Finitura Semi-gloss
Formato Die-cut
Materiale Vinyl
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Barcode labelling;Circuit board labelling;Component and equipment labelling;Wire and cable labelling
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
Quantità 240
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +176°F
Temperature Range (Metric) -40°C to 80°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0073 in
Spessore (sistema metrico) 0.185 mm
Diametro dei cavi 22 AWG - 16 AWG
Dimensioni (L x P) 12.70 mm (W) x 12.70 mm (H)
Lunghezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Larghezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 12.70 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.5 in
Altezza (sistema metrico) 12.70 mm
Alternate Part Number M4-7-498