Learn More
Brady™ Etichette in tessuto di vinile multiuso riposizionabili per M610, M611, BMP61, M710 e BMP71
Codice prodotto. 17899214 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
0.75 x 0.5 in.
1 x 0.75 in.
1 x 1 in.
1.5 x 0.5 in.
Altezza (sistema metrico):
19.05 mm
25.4 mm
38.1 mm
Forma:
Rectangle
Square
Dimensione della confezione:
pezzi 2500
pezzi 5000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Altezza (sistema metrico) Forma Dimensione della confezione
17899214 1 x 0.75 in. 25.4 mm Rectangle pezzi 2500
17849104 0.75 x 0.5 in. 19.05 mm Rectangle pezzi 5000
17859104 1 x 1 in. 25.4 mm Square pezzi 2500
17848284 1.5 x 0.5 in. 38.1 mm Rectangle pezzi 5000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 17899214 Fornitore Brady™ N. del fornitore 174434
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    406.00€
    376.31€ / pezzi 2500
    Risparmia 29.69€
    7% Sconto
Spedizione stimata: 29-09-2026
Permanente o riposizionabile: una volta applicato, il tessuto in vinile serie CleanLift™ B-498 resta perfettamente aderente…a meno che non desideri riposizionarlo.
  • Permanente o riposizionabile: una volta applicato, il tessuto in vinile serie CleanLift™ B-498 resta perfettamente aderente…a meno che non desideri riposizionarlo.
  • L'adesivo e il supporto in tessuto offrono un eccellente capacità adesiva, pur consentendo un'ineccepibile rimozione e riposizionamento
  • Aderisce a qualsiasi superficie asciutta pulita
  • Topcoat appositamente formulato per una qualità di stampa eccellente
  • Finitura semilucida per un aspetto ordinato e pulito
  • I materiali Brady Authentic sono perfettamente compatibili con le stampanti Brady per migliorare la comunicazione tra stampante e materiale e l'interazione con l'app mobile garantendo migliori prestazioni e affidabilità
  • Per stampare questo materiale, serve un nastro. Usa il codice prodotto M61-R6210 per le stampanti per etichette M610/BMP61/BradyPrinter M611/M611 o il codice prodotto M7-R6200 per le stampanti per etichette M710/BMP71
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Recognized
Tipo di adesivo Repositionable Rubber
Rivestimento None
Colore White
Finitura Semi-gloss
Formato Die-cut
Materiale Vinyl
Lati stampabili Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Barcode Labeling, Circuit Board Labeling, Component and Equipment Labeling, Laboratory Labeling, Wire and Cable Labeling
Da utilizzare con (apparecchiatura) M610, M710, M611, BMP61, BMP71
Senza lattice No
Quantità 2500 Labels
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +176°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +80°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0073 in.
Spessore (sistema metrico) 0.185 mm
Dimensioni (L x P) 1 x 0.75 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 1 in.
Larghezza (sistema imperiale) 0,75in.
Larghezza (sistema metrico) 19.05 mm
Altezza (sistema metrico) 25.4 mm
Alternate Part Number BM-18-498