Learn More
Brady™ Repositionable Vinyl Cloth Wire and Cable Labels
Codice prodotto. 11321530
Click to view available options
Colore:
Bianco
Dimensione della confezione:
1 ROLL
Codice prodotto. 11321530
Marca: Brady™ 217074
Printable, Repositionable Vinyl Cloth Wire and Cable Labels for thermal transfer printers.
  • Printable, repositionable vinyl cloth labels for thermal transfer printers. Please Note: This material is UL recognised with its respective ribbon. See the Recommended Ribbon Series for the appropriate ribbon to use.
Specifica
Certificazione/Conformità Certificazione UL, conforme alla modifica 2005/618/CE MCV della direttiva RoHS 2002/95/CE
Descrizione Thermal Transfer Printable Labels
Tipo di adesivo Gomma riposizionabile, Repositionable
Rivestimento Vinile
Colore Bianco
Display Blank
Finitura Semilucido
Formato Die-cut
Materiale Vinile
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Trasferimento termico
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Identificazione in laboratorio
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP11, BBP12, PR Plus, THT 76 mm Core Printers
Ripetizione orizzontale (sistema metrico) 15.70 mm
Etichette per riga 3
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
N. per confezione Confezione da 1500
Quantità 3000 Pk.
Forma Rettangolo
Dimensioni (sistema metrico) Alt. 25.4 x larg. 12.7 mm
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +176°F
Temperature Range (Metric) Da –40 a 80 °C
Spessore (sistema imperiale) 0.0073 in.
Spessore (sistema metrico) 0.185 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 28.40 mm
Dimensions (LxW) 25.4 x 12.7 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 1 in.
Lunghezza (sistema metrico) 25.4 mm
Larghezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 12.7 mm
Altezza (sistema imperiale) 1 in.
Altezza (sistema metrico) 66.68 mm
Alternate Part Number BPT-611-498