Learn More
Abcam Resazurin Assay Kit - Cell Cytotoxicity (Fluorometric)
Codice prodotto. 32116076 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5000 Tests
Dimensione della confezione:
5000 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32116076 5000 Tests 5000 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32116076 Fornitore Abcam N. del fornitore ab1121195000Tests
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Measure 3H-Phenoxazin-3-one, 7-hydroxy-, 10-oxide, sodium salt in 1h in Cell Samples with Resazurin Assay Kit AB112119. Cited in 3 publications. Use with Microplate reader.
Measure 3H-Phenoxazin-3-one, 7-hydroxy-, 10-oxide, sodium salt in 1h in Cell Samples with Resazurin Assay Kit AB112119. Cited in 3 publications. Use with Microplate reader.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Quantità 5000 Tests
Status giuridico RUO