Learn More
Thermo Scientific Chemicals Resazurin sodium salt
Codice prodotto. 11464687
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11464687 1 g 1g
11474687 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11464687 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore B21187.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
As indicator pH 3.8 (orange) to 6.5 (dark violet) | CAS: 62758-13-8 | C12H6NNaO4 | 251.173 g/mol
As indicator pH 3.8 (orange) to 6.5 (dark violet)Resazurin sodium salt acts as a blue non-fluorescent dye used especially in oxidation-reduction indicator of resazurin test for bacteria. It is employed as a fluorogenic oxidation-reduction indicator in a variety of cells, yeast and eukaryotes by flow cytometry, fluorescence microscopy and high-throughput screening. Further, it is used to characterize the metabolic activity of mitochnodria. It is also used to assay L-Glutamate and to measure the aerobic biodegradation of organic matter exists in effluents. In addition to this, it acts as an indicator for cell viability in mammalian cell cultures.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
As indicator pH 3.8 (orange) to 6.5 (dark violet)Resazurin sodium salt acts as a blue non-fluorescent dye used especially in oxidation-reduction indicator of resazurin test for bacteria. It is employed as a fluorogenic oxidation-red
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 62758-13-8
Formula molecolare C12H6NNaO4
Molecular Weight (g/mol) 251.173
Numero MDL MFCD00005036
InChI Key IVGPGQSSDLDOLH-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 7-Hydroxy-3H-phenoxazin-3-one-10-oxide sodium salt
PubChem CID 112939
IUPAC Name sodium;10-oxido-7-oxophenoxazin-10-ium-3-olate
SMILES C1=CC2=C(C=C1[O-])OC3=CC(=O)C=CC3=[N+]2[O-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Resazurin sodium salt
Beilstein 3794971
Indice di Merck 14,8141
Informazioni di solubilità Soluble in water,dimethylsulfoxide and ammonium hydroxide.
Quantità 1 g
Peso formulazione 251.18
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Resazurin sodium salt
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Resazurin sodium salt