Learn More
Thermo Scientific Chemicals Resazurin, sodium salt, pure, high purity biological stain
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Resazurin, sodium salt |
| Contenuto di colorante | 75% min. |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Spettrometria UV | Complies |
| Beilstein | 27, 128 |
| Indice di Merck | 14, 8141 |
| Colore | Black to Green |
| Quantità | 1 g |
| Forma fisica | Powder |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Resazurin, sodium salt
- Attenzione
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.