Learn More
Thermo Scientific Chemicals Resazurin, sodium salt, pure, certified
Codice prodotto. 10269990 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10269990 5 g Glass bottle 5g
10482273 1 g Glass bottle 1g
10751244 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10269990 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 418900050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 62758-13-8 | C12H6NNaO4 | 251.173 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 62758-13-8
Formula molecolare C12H6NNaO4
Molecular Weight (g/mol) 251.173
Numero MDL MFCD00005036
InChI Key IVGPGQSSDLDOLH-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 7-Hydroxy-3H-phenoxazin-3-one 10-oxide, sodium salt
PubChem CID 112939
IUPAC Name sodium;10-oxido-7-oxophenoxazin-10-ium-3-olate
SMILES C1=CC2=C(C=C1[O-])OC3=CC(=O)C=CC3=[N+]2[O-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Resazurin, sodium salt
Contenuto di colorante 80% min.
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Spettrometria UV Complies
Beilstein 27, 128
Indice di Merck 14, 8141
Colore Black to Green
Quantità 5 g
Forma fisica Powder
Peso formulazione 251.17
Grado Pure
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Resazurin, sodium salt
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 3H-Phenoxazin-3-one,7-hydroxy-, 10-oxide, sodium salt