Learn More
Resazurin Sodium Salt (Technical Grade), TRC
Codice prodotto. 30413253
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30413253 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30413253 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCR1445801G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Resazurin sodium salt
CAS 62758-13-8
Formula molecolare C12 H6 N O4 . Na
Quantità 1 g
Sinonimo 7-Hydroxy-3H-Phenoxazin-3-one-10-oxide Sodium Salt, Sodium Resazurin
InChI Formula InChI=1S/C12H7NO4.Na/c14-7-1-3-9-11(5-7)17-12-6-8(15)2-4-10(12)13(9)16;/h1-6,14H;/q;+1/p-1
SMILES [Na+].[O-]c1ccc2c(OC3=CC(=O)C=CC3=[N+]2[O-])c1
IUPAC Name sodium;10-oxido-7-oxophenoxazin-10-ium-3-olate
Molecular Weight (g/mol) 251.17
Peso formulazione 251.0195