Learn More
Eppendorf™ Pipettatori Research™ Plus
Codice prodotto. 15733459 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.1-2.5 μL, 0.5-10 μL, 2-20 μL, 10-100 μL, 20-200 μL, 100-1000 μL
Da 0.1 a 1, da 0.5 a 5, da 1 a 10 ml
Da 0.5 a 10, da 10 a 100, da 100 a 1000 μl
Da 2 a 20, da 20 a 200, da 100 a 1000 μl
Dimensione della confezione:
1 set
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
15733459 Da 2 a 20, da 20 a 200, da 100 a 1000 μl 1 set
15772069 Da 0.5 a 10, da 10 a 100, da 100 a 1000 μl Pezzo
15743459 Da 0.1 a 1, da 0.5 a 5, da 1 a 10 ml 1 set
17884601 0.1-2.5 μL, 0.5-10 μL, 2-20 μL, 10-100 μL, 20-200 μL, 100-1000 μL 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15733459 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 3123000918
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    860.00€
    781.00€ / 1 sets
    Risparmia 79.00€
    9% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Queste pipette hanno un funzionamento intuitivo e garantiscono procedure operative senza inconvenienti. Le pipette Eppendorf™ Research™ Plus sono conformi alle esigenze più rigorose in termini di precisione e accuratezza – combinano la massima ergonomia con una migliore flessibilità.
Durable and resistant to chemical, thermal and mechanical stress.
  • Volume adjustment: only a few turns to reach desired volume
  • Control button: very low operating force, color indicates pipet volume, positioned for perfect ergonomics
  • Ejector: very low operating force, positioned for perfect ergonomics
  • Volume display: four digits, magnifying shape
  • Secondary adjustment display and opening: adjusts pipet to a liquid very different than water
  • Eppendorf PerfectPiston™: ultra light piston made of Fortron™
  • Quick connection clip: removes lower part easily (not in 10μl pipettes)
  • Spring-loaded tip cone: improved ergonomics, tight fit to the tip
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Sì
Product Line Research Plus
Tipo Pipette Multipacks
Volume (sistema metrico) Da 2 a 20, da 20 a 200, da 100 a 1000 μl
Stile delle dita Ergonomico
Include 3 scatole epT.I.P.S™ riutilizzabili da 96 puntali per pipette ciascuna