Learn More
Eppendorf Pipette a volume variabile regolabile Research plus™ monocanale
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15773439 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
μ
0.25 to 2.5 mL
1 to 10 mL
Da 0.1 a 2.5 μl
Da 0.5 a 10 μl
Da 0.5 a 5 ml
Da 10 a 100 μl
Da 2 a 20 μl
Da 20 a 200 μl
Da 30 a 300 μl
Colore:
Arancione
Blu
Giallo
Grigio chiaro
Grigio medio
Grigio scuro
Red
Turchese
Viola
Dimensione della confezione:
Pezzo
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Colore Dimensione della confezione
15773439 Da 20 a 200 μl Giallo Pezzo
15793439 Da 0.5 a 5 ml Viola Pezzo
15763439 Da 10 a 100 μl Giallo Pezzo
15733439 Da 0.1 a 2.5 μl Grigio scuro Pezzo
15783439 μ Blu Pezzo
15753439 Da 2 a 20 μl Giallo Pezzo
15703449 1 to 10 mL Turchese Pezzo
15713449 Da 2 a 20 μl Grigio chiaro Pezzo
15743439 Da 0.5 a 10 μl Grigio medio Pezzo
15723449 Da 30 a 300 μl Arancione Pezzo
16262391 0.25 to 2.5 mL Red Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Codice prodotto. 15773439 Fornitore Eppendorf N. del fornitore 3123000055
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    349.00€
    318.00€ / pezzi 1
    Risparmia 31.00€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Queste pipette ultraleggere completamente autoclavabili sono adatte per liquidi specifici o altre condizioni esterne. Le pipette a volume variabile regolabile Eppendorf Research plus™ sono dotate di un cono a molla, di un'opzione di regolazione secondaria e di un display del volume migliorato.
  • Volume adjustment feature allows desired volume to be reached in few quick turns
  • Control button and ejectors low operating force are positioned for ergonomics
  • 4-digit, magnifying-shape volume display
  • Calibration display and adjustment opening for specific liquids and volumes
  • Uses renowned PhysioCare Concept™ thus reduces strain on hand and arm during pipetting, maintains balance, minimal user exertion
  • Quick lock makes lower part particularly easy to remove and service (not available for 5 and 10 mL pipettes)
  • Spring loaded tip cone promotes tight fit to tip (not available for 5 and 10 mL pipettes)
  • Has ability to be autoclaved without disassembling
Applications
  • Pipetting liquids
  • Mixing liquids
  • Filling of plates, gels, and reaction vessels
  • Phase extraction and removal of supernatants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy ±2.5%, ±1%, ±0.6%
Punte compatibili Puntale per pipetta da 200 μl
Autoclavabile Sì
Colore Giallo
Da utilizzare con 200 μL Pipette Tip
Numero di canali 1
Product Line Research Plus
Tipo Pipette monocanale a volume regolabile
Volume (sistema metrico) Da 20 a 200 μl
Display Digitale
Stile delle dita Ergonomico
Da utilizzare con (apparecchiatura) Puntale per pipetta da 200 μl
Include epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 96 Pipette Tips
Incrementi 20, 100, 200 μl