Learn More
Alla France™ Researcher Alcoholmeter
Codice prodotto. 15954412
Cambia vista
Click to view available options
Alcohol Range:
0 to 35% Vol.
35 to 70% Vol.
70 to 100% Vol.
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Alcohol Range Dimensione della confezione
15954412 0 to 35% Vol. Pezzo
15964412 35 to 70% Vol. Pezzo
15974412 70 to 100% Vol. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15954412 Fornitore Alla France™ N. del fornitore 0530FC000/20QP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.23€
    27.37€ / pezzi 1
    Risparmia 6.86€
    20% Sconto
Spedizione stimata: 14-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Alla France™ Researcher Alcoholmeter is used to determine the amount of alcohol in a liquid.
  • Calibration temperature 20°C
  • High precision
  • For use in the distillery and wine industry
  • Includes thermometer
  • With fiducial mark
  • Reading below meniscus
  • With individual number
Specifica
Tipo Alcohol Hydrometer
Accuracy ±0.5%
Incrementi 0.005
Lunghezza (sistema metrico) 320 mm
Include Certificate of Conformity
Materiale Glass
Alcohol Range 0 to 35% Vol.