Learn More
Reserpine, 98%
Codice prodotto. 10737573 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10737573 1 g 1g
10478480 5 g 5g
10381004 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10737573 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 132280010
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 50-55-5 | C33H40N2O9 | 608.69 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50-55-5
Formula molecolare C33H40N2O9
Molecular Weight (g/mol) 608.69
InChI Key QEVHRUUCFGRFIF-MDEJGZGSSA-N
IUPAC Name methyl (1R,15S,17R,18R,19S,20S)-6,18-dimethoxy-17-(3,4,5-trimethoxybenzoyloxy)-3,13-diazapentacyclo[11.8.0.0²,¹⁰.0⁴,⁹.0¹⁵,²⁰]henicosa-2(10),4,6,8-tetraene-19-carboxylate
SMILES CO[C@H]1[C@@H](C[C@@H]2CN3CCC4=C(NC5=CC(OC)=CC=C45)[C@H]3C[C@@H]2[C@@H]1C(=O)OC)OC(=O)C1=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Reserpine
Punto di fusione 265.0°C
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Indice di Merck 15, 8265
Rotazione specifica -126.00
Peso formulazione 608.69
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Reserpine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H360D-Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.