Learn More
Reserpine, MedChemExpress
Descrizione
Reserpine is an inhibitor of the vesicular monoamine transporter 2 (VMAT2).
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Reserpine |
| CAS | 50-55-5 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C33H40N2O9 |
| Quantità | 100 mg |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 25 mg/mL (41.07 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C([C@H]([C@@H](OC)[C@H](OC(C1=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C1)=O)C[C@]2([H])CN3CC4)[C@@]2([H])C[C@]3([H])C5=C4C(C=CC(OC)=C6)=C6N5)OC |
| Molecular Weight (g/mol) | 608.68 |
| Peso formulazione | 608.68 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only