Learn More
R&D Systems™ Reserpine
Codice prodotto. 18772684
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18772684 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18772684 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 2742/1G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    260.61€
    235.20€ / 1g
    Risparmia 25.41€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Inhibitor of vesicular monoamine transport
Binds the vesicular monoamine transporter (VMAT2) and inhibits transport of biogenic amines into adrenal chromaffin granules and synaptic vesicles. Causes depletion of biogenic amine stores. Antihypertensive and antipsychotic.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Reserpine
CAS 50-55-5
Quantità 1 g
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C33H40N2O9
Peso formulazione 608.68
Purezza >99%
Peso molecolare 608.688