Learn More
BRAND™ Reservoir Bottles for Automatic Burette
Codice prodotto. 10499261 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Amber
Clear
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore unitSize
10499261 Clear Pezzo
10429641 Amber Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10499261 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 23310
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Spare 2000mL bottles for automatic burette manufactured of boro.3.3 glass.
  • Manufactured of boro 3.3 glass with a PP screw-cap and PE-LD pouring ring
  • Maximum operating temperature is 80°C (cleaning temperatures should not exceed 60°C)
  • Requires use of bottletop adapter - 33mm/STJ 29/32
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Clear
Capacità (sistema metrico) 2000 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Automatic Burette
Materiale Borosilicate Glass
Tipo Reservoir Bottle