Learn More
Gibco™ Residual Protein TrypLE™ ELISA Kit
Codice prodotto. 30283273 Sfoglia Tutto Gibco Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
96 Tests kit
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30283273 96 Tests kit Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30283273 Fornitore Gibco™ N. del fornitore A6533101
Make Your Process Development Count
Usa il codice promozionale 27978
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
The Residual Protein TrypLE ELISA Kit is a solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) for the quantitative detection of TrypLE enzyme.
The Residual Protein TrypLE ELISA Kit is a solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) for the quantitative detection of TrypLE enzyme. The kit is compatible with all forms of TrypLE enzyme, including TrypLE Select, TrypLE Express, and CTS TrypLE Select enzymes.
TrypLE enzyme is an animal-origin-free recombinant alternative to porcine trypsin. It is used for the dissociation of attachment-dependent cell lines. TrypLE enzyme dissociates cells cultured both in serum-free and serum-supplemented systems. Due to the unique biological sequence of TrypLE enzyme, traditional trypsin ELISA kits are ineffective at binding and detecting residual levels of TrypLE enzyme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Intervallo saggio 0.78 to 50 ng/mL
Assay Sensitivity 0.032 ng/mL
Content And Storage • Pre-coated 96-well plate
• Standard assay buffer concentrate
• HRP-conjugated detection antibody
• Wash buffer concentrate
• Chromogen stop solution
• Adhesive plate covers
Store at 2–8°C.
Coniugato Horseradish Peroxidase (HRP)
Immunoassay Kit Format Sandwich ELISA Kit
Da utilizzare con (apparecchiatura) Colorimetric Microplate Reader
Interassay CV 6.20%
Intraassay CV 7.20%
Label or Dye Horseradish Peroxidase (HRP)
Protein Aliases TrypLE, R-Protease
Quantità 96 Tests kit
Shipping Condition Wet Ice
Bersaglio TrypLE (R-Protease) concentration
Tempo totale saggio 1.5 hr.
Formato Wash steps required
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • TRYPLE ELISA RESIDUAL KIT 1 EA
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methylisothiazol-3(2H)-one, Phosphoric acid
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.