Learn More
Resiquimod, MedChemExpress
Codice prodotto. 16431987
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16431987 50 mg -
16425838 10 mg 10mg
16423386 25 mg -
16426306 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16431987 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY13740
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
MedChemExpress Resiquimod is a Toll-like receptor 7 and 8 (TLR7/TLR8) agonist that induces the upregulation of cytokines such as TNF-α, IL-6 and IFN-α.
Resiquimod is a Toll-like receptor 7 and 8 (TLR7/TLR8) agonist that induces the upregulation of cytokines such as TNF-α, IL-6 and IFN-α.
Specifica
Materiale o nome chimico Resiquimod
CAS 144875-48-9
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H22N4O2
Quantità 50 mg
Sinonimo R848 S28463
Informazioni di solubilità DMF : 50 mg/mL (159.04 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 30 mg/mL (95.43 mM) ∣Methanol : 25 mg/mL (79.52 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.32 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(C)(C)CN1C(COCC)=NC2=C1C3=CC=CC=C3N=C2N
Molecular Weight (g/mol) 314.38
Peso formulazione 314.38
Percent Purity 99.39%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
Research purposes only