Learn More
Resiquimod, TRC
Codice prodotto. 17943305
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
50 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17943305 50 mg 50mg
17943315 5 mg 5mg
17911395 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17943305 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCR14468050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 144875-48-9
Formula molecolare C17 H22 N4 O2
Molecular Weight (g/mol) 314.38
Sinonimo 1-[4-Amino-2-(ethoxymethyl)-1H-imidazo[4,5-c]quinolin-1-yl]-2-methylpropan-2-ol, 4-Amino-2-(ethoxymethyl)-1-(2-hydroxyisobutyl)imidazo[4,5-c]quinoline, 4-Amino-2-ethoxymethyl-α,α-dimethyl-1H-imidazo[4,5-c]quinoline-1-ethanol, R 848, Resiquimod, S 28463
IUPAC Name 1-[4-amino-2-(ethoxymethyl)imidazo[4,5-c]quinolin-1-yl]-2-methylpropan-2-ol
SMILES CCOCc1nc2c(N)nc3ccccc3c2n1CC(C)(C)O
Specifica
Materiale o nome chimico Resiquimod
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C17H22N4O2/c1-4-23-9-13-20-14-15(21(13)10-17(2,3)22)11-7-5-6-8-12(11)19-16(14)18/h5-8,22H,4,9-10H2,1-3H3,(H2,18,19)
Peso formulazione 314.1743