missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Resmetirom, MedChemExpress

Codice prodotto. 16487747
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16487747 5 mg 5mg
16445776 100 mg 100mg
16425028 10 mg 10mg
16411267 50 mg 50mg
16410156 2 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16487747 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY12216

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Resmetirom (MGL-3196) is a highly selective thyroid hormone receptor β (THR-β) agonist with an EC50 value of 0.21 μM.

Resmetirom (MGL-3196) is a highly selective thyroid hormone receptor β (THR-β) agonist with an EC50 value of 0.21 μM.

Specifica

Materiale o nome chimico Resmetirom
CAS 920509-32-6
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H12Cl2N6O4
Quantità 5 mg
Sinonimo MGL-3196 VIA-3196
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 31 mg/mL (71.23 mM)
SMILES N#CC1=NN(C2=CC(Cl)=C(OC(C=C3C(C)C)=NNC3=O)C(Cl)=C2)C(NC1=O)=O
Molecular Weight (g/mol) 435.22
Peso formulazione 435.22
Percent Purity 98.02%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.