Learn More
Resorcinol (1,3-Dihydroxybenzene), LoGiCal
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Resorcinol (1,3-Benzenediol) |
| CAS | 108-46-3 |
| Nomi componenti o analita | Resorcinol (1,3-Benzenediol) |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C6 H6 O2 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Fluorescein Sodium Imp. A (EP), Fluorescein Imp. A (EP), Hexylresorcinol Imp. B (EP), Hymecromone Imp. A (EP), Resorcinol, 1,3-Dihydroxybenzene, 1,3-Benzenediol, Resorcinol (8CI), 1,3-Phenylenediol, 3-Hydroxyphenol, C.I. 76505, C.I. Developer 4, C.I. Oxidation Base 31, Developer O, Developer R, Developer RS, Durafur Developer G, Fouramine RS, Fourrine 79, Fourrine EW, NSC 1571, Nako TGG, Pelagol Grey RS, Pelagol RS, RS 11H, RS 11L, Redimix 401RAP60, Reso, Resorcin, Resorcinol 80, Rezorsine, Rodol RS, m-Benzenediol, m-Dihydroxybenzene, m-Hydroquinone, m-Hydroxyphenol, m-Phenylenediol, m-Resorcinol, Fluorescein Sodium Impurity A, Hexylresorcinol Impurity B, Hymecromone Impurity A, Fluorescein Impurity A |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H6O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | Oc1cccc(O)c1 |
| Vedi altri risultati |