Learn More
Resorcinol-13C6, TRC
Codice prodotto. 30416703
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30416703 50 mg 50mg
30416702 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30416703 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCR14470350MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 953390-31-3
Formula molecolare 13C6 H6 O2
Molecular Weight (g/mol) 116.07
Sinonimo 1,3-Benzenediol-1,2,3,4,5,6-13C6, 1,3-Dihydroxybenzene-13C6, 3-Hydroxyphenol-13C6, m-Hydroquinone-13C6, m-Hydroxyphenol-13C6, m-Phenylenediol-13C6, m-Benzenediol-13C6, m-Dihydroxybenzene-13C6
IUPAC Name (1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-triene-1,3-diol
SMILES O[13c]1[13cH][13cH][13cH][13c](O)[13cH]1
Specifica
Materiale o nome chimico Resorcinol-13C6
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H6O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Peso formulazione 116.0569