Specifica
| Materiale o nome chimico | Resorcinol |
| CAS | 108-46-3 |
| Densità | 3.79 (air = 1) |
| Formula molecolare | C6H6O2 |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | resorcinol, 1,3-benzenediol, resorcin, 1,3-dihydroxybenzene, 3-hydroxyphenol, m-hydroquinone, resorcine, m-dihydroxybenzene, m-hydroxyphenol, m-benzenediol |
| InChI Key | GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC(=CC(=C1)O)O |
| IUPAC Name | benzene-1,3-diol |
| Molecular Weight (g/mol) | 110.112 |
| Vedi altri risultati |