Learn More
Resorcinol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Marca: Fisher Chemical R/0150/48
Dettagli aggiuntivi : CAS : 108-46-3 Peso : 0.10000kg Transport : UN number : 2876 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantità | 100g |
---|
Identificatori chimici
108-46-3 | |
110.112 | |
GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N | |
5054 | |
benzene-1,3-diol |
C6H6O2 | |
2269 | |
resorcinol, 1,3-benzenediol, resorcin, 1,3-dihydroxybenzene, 3-hydroxyphenol, m-hydroquinone, resorcine, m-dihydroxybenzene, m-hydroxyphenol, m-benzenediol | |
CHEBI:27810 | |
C1=CC(=CC(=C1)O)O |
Specifica
Glass Jar | |
Beige | |
100g | |
108-46-3 | |
2269 | |
GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N | |
benzene-1,3-diol | |
5054 | |
110.11g/mol |
281°C | |
109°C | |
4.4 | |
C6H6O2 | |
resorcinol, 1,3-benzenediol, resorcin, 1,3-dihydroxybenzene, 3-hydroxyphenol, m-hydroquinone, resorcine, m-dihydroxybenzene, m-hydroxyphenol, m-benzenediol | |
C1=CC(=CC(=C1)O)O | |
110.112 | |
CHEBI:27810 | |
Solid |
Sicurezza e movimentazione
- Resorcinol
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.