Learn More
Resorcinol monoacetate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16488486
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16488486 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16488486 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0894
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-10-2026
MedChemExpress Resorcinol monoacetate (Acetylresorcinol) is an antiseptic and a disinfectant, is a chemical intermediate for the production of many other pharmaceuticals, and has the potential for acne, seborrheic dermatitis, eczema, psoriasis, and other skin disorders research.
Resorcinol monoacetate (Acetylresorcinol) is an antiseptic and a disinfectant, is a chemical intermediate for the production of many other pharmaceuticals, and has the potential for acne, seborrheic dermatitis, eczema, psoriasis, and other skin disorders research.
Specifica
Materiale o nome chimico Resorcinol monoacetate
CAS 102-29-4
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C8H8O3
Quantità 100 mg
Sinonimo Acetylresorcinol Resorcin monoacetate
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 43 mg/mL (282.62 mM)
SMILES OC1=CC(OC(C)=O)=CC=C1
Molecular Weight (g/mol) 152.15
Peso formulazione 152.15
Percent Purity 96.22%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only