Learn More
Resorcinol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Resorcinol (1,3-Benzenediol) |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H6O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H |
| Peso formulazione | 110.0368 |
| Percent Purity | >95% |