Learn More
Abcam Resorufin Butyrate, Fluorogenic Lipase Substrate, 25 mg
Codice prodotto. 32117233
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32117233 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32117233 Fornitore Abcam N. del fornitore ab14543525mg
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-10-2026
Fluorogenic substrate for the detection of lipase and cholinesterase activity.
  • Molecular Weight: 283.28 Da
  • Purity: >95%
  • Application: Fluorogenic lipase and cholinesterase substrate; fluoresces on hydrolysis
  • Analog: Resorufin methyl ether (ab145372) analog
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Tampone 100% Resorufin butyrate
Content And Storage Store at -20°C.
Shipping Condition Ambient
Substrate Properties Chemical Substrate
Substrato Resorufin butyrate
Target Molecule Lipase, Cholinesterase
Metodo di rilevamento Fluorescence
Formulazione 100% Resorufin butyrate
Quantità 25 mg
Da utilizzare con (applicazione) Lipase assay, cholinesterase assay