Learn More
Resorufin Sodium Salt ~90%, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Resorufin Sodium Salt |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H7NO3.Na/c14-7-1-3-9-11(5-7)16-12-6-8(15)2-4-10(12)13-9;/h1-6,14H;/q;+1/p-1 |
| Peso formulazione | 235.0245 |