Learn More
Resorufin, TRC
Codice prodotto. 30425199
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30425199 250 mg 250mg
30414818 500 mg -
30413624 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30425199 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCR146515250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 635-78-9
Formula molecolare C12H7NO3
Molecular Weight (g/mol) 213.19
Sinonimo 7-Hydroxy-3H-phenoxazin-3-one, 7-Hydroxyphenoxaz-3-one, 7-Hydroxyphenoxazin-3-one, NSC 12097, Resorufin, NSC 12097, Resofurin, Resorufine
IUPAC Name 7-hydroxy-3H-phenoxazin-3-one
SMILES O=C(C=C1)C=C2C1=NC3=CC=C(O)C=C3O2
Specifica
Materiale o nome chimico Resorufin
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H7NO3/c14-7-1-3-9-11(5-7)16-12-6-8(15)2-4-10(12)13-9/h1-6,14H
Peso formulazione 213.04