Learn More
Cytiva RESOURCE™ Columns for HIC
Codice prodotto. 10278944 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume letto:
1 mL
Tipo di legante:
Phenyl
Product Type:
RESOURCE PHE column
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume letto Tipo di legante Product Type Dimensione della confezione
10278944 1 mL Phenyl RESOURCE PHE column 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10278944 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17118601
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Includes
Connectors for high and low pressure chromatography equipment; Instructions.
Excellent for polishing in a purification process
  • Prepacked columns for purification of proteins and peptides with hydrophobic interaction chromatography (HIC)
  • High performance at low back pressure, even with high sample loads of up to 25mg of protein
  • Ligands coupled to 15μm monodispersed rigid polystyrene/divinylbenzene matrix
  • Designed for low- to medium- pressure systems ranging from peristaltic pump to AKTA design and FPLC Systems
  • RESOURCE PHE will have strongest hydrophobicity followed by RESOURCE ISO and RESOURCE ETH, successively
  • Material of column: Polyetheretherketone (PEEK)
  • Bed dimensions 6.4 x 30mm
  • Maximum pressure 15 bar
  • Flow rate: 0.8 to 4.8mL/min
  • Storage: 4°C to 30°C, 20% Ethanol
Media
  • Matrix: Polystyrene/divinylbenzene
  • Stable in common buffers, chaotropic agents, detergents, and polar organic solvents
  • Average particle size: 15Glc mum
  • pH Stability Working Range: 2 to 12
  • Flow velocity: 150cm/h - 900cm/h
Resource HIC Test Kit (Mfr. No. 17-1187-01) includes one each of 1mL Resource ETH, Resource ISO and Resource PHE columns
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume letto 1 mL
Diametro (sistema imperiale) interno 3.937 in.
Diametro (sistema metrico) interno 10 cm
Product Type RESOURCE PHE column
Portata 150 to 900 cm/hr
Quantità 1 mL
Altezza (sistema imperiale) 3.937 in.
Altezza (sistema metrico) 10 cm
Include Connectors for high- and low-pressure chromatography equipment and instructions
Tipo di legante Phenyl
Materiale PEEK
Pressione max 15 bar
Dimensione particelle 15 to 15 μm
Intervallo di pH 2 to 12
Support Type Polystyrene/Divinylbenzene
Requisiti di stoccaggio 4°C to 30°C, 20% Ethanol
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • RESOURCE PHE, 1 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol