Learn More
Cytiva Colonne RESOURCE™ Q IEX
Codice prodotto. 10479944 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 ml
6 ml
Dimensione della confezione:
1mL
6mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
10479944 1 ml 1mL
11564975 6 ml 6mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10479944 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17117701
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-11-2026
Per purificazione di laboratorio su scala intermedia e lucidatura di biomolecole su larga scala, le colonne Cytiva Life Sciences™ RESOURCE™ IEX Q sono scambiatori anionici forti.
  • Rigid, monodispersed, spherical particles with controlled pore-size distribution offer excellent flow characteristics, sample loading of up to 25mg/mL and stability in organic solvents and pH extremes
  • Resource columns with 1mL bed volume have separation times of 3 minutes or less at 9.6mL/min. and approximately 20 min. using a peristaltic pump at 1mL/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Dynamic Capacity: 40-54 mg BSA/ml
Contenuto kit Connettori per apparecchiatura per cromatografia ad alta e bassa pressione e istruzioni
Materiale colonna PEEK
Matrix Polistirene/divinilbenzene
Portata >10 ml/min.
Da utilizzare con (applicazione) RESOURCE Q columns are prepacked with SOURCE 15Q, a strong anion exchanger for high resolution polishing purification of proteins at high flow rates.
Tipo di legante Ammonio quaternario
Content And Storage Da 4 °C a 30 °C, etanolo 20%
Diameter (Metric) Inner Column 6.4 mm
Volume (sistema metrico) 1 ml
Dimensione particelle 15μ m
pH 42412
Quantità 1 x 1 ml
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • RESOURCE Q, 1 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/antideflagranti; lostesso dicasi per tutte le attrezzaturedi manipolazione delmateriale./ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in secondo ogni regolamento locale, regionale, nazionale e internazionale.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol