Description
- Rigid, monodispersed, spherical particles with controlled pore-size distribution offer excellent flow characteristics, sample loading of up to 25mg/mL and stability in organic solvents and pH extremes
- Resource columns with 1mL bed volume have separation times of 3 minutes or less at 9.6mL/min. and approximately 20 min. using a peristaltic pump at 1mL/min.
Specifications
Specifications
| Descrizione | RESOURCE Q |
| Contenuto kit | Connettori per apparecchiatura per cromatografia ad alta e bassa pressione e istruzioni |
| Materiale colonna | PEEK |
| Matrix | Polistirene/divinilbenzene |
| Portata | >60 ml/min. |
| Da utilizzare con (applicazione) | RESOURCE Q columns are prepacked with SOURCE 15Q, a strong anion exchanger for high resolution polishing purification of proteins at high flow rates. |
| Tipo di legante | Ammonio quaternario |
| Content And Storage | Da 4 °C a 30 °C, etanolo 20% |
| Diameter (Metric) Inner Column | 16 mm |
| Volume (sistema metrico) | 6 ml |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- RESOURCE Q, 6 ml
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/antideflagranti; lostesso dicasi per tutte le attrezzaturedi manipolazione delmateriale./ a prova di esplosione.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P235-Conservare in luogo fresco.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol