Learn More
Cytiva Colonne RESOURCE™ S IEX
Codice prodotto. 11574975 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 ml
6 mL
Quantità:
1 x 1 ml
1 x 6 mL
Dimensione della confezione:
1mL
6mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Quantità Dimensione della confezione
11574975 6 mL 1 x 6 mL 6mL
10695565 1 ml 1 x 1 ml 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11574975 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17118001
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Colonne preimpaccate RESOURCE per separazioni rapide. Le colonne Resource S IEX sono preimpaccate con Source 15S, uno scambiatore cationico forte per la purificazione di laboratorio su scala intermedia e la lucidatura di biomolecole su larga scala con la cromatografia a scambio ionico.
  • Rigid, monodispersed, spherical particles with controlled pore-size distribution offer excellent flow characteristics, sample loading of up to 25mg/mL and stability in organic solvents and pH extremes
  • Resource columns with 1mL bed volume have separation times of 3 minutes or less at 9.6mL/min. and approximately 20 min. using a peristaltic pump at 1mL/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione RESOURCE S
Contenuto kit Connectors for high- and low-pressure chromatography equipment and instructions
Materiale colonna PEEK
Matrix Polystyrene/divinylbenzene
Portata >60 mL/min.
Da utilizzare con (applicazione) RESOURCE S columns are prepacked with SOURCE 15S, a strong cation exchanger for high-resolution polishing purification of proteins, at high flow rates.
Tipo di legante Sulphonate group
Content And Storage 4°C to 30°C, 0.2M Sodium Acetate in 20% Ethanol
Diameter (Metric) Inner Column 16 mm
Volume (sistema metrico) 6 mL
Dimensione particelle 15 μm
pH 2 to 13
Quantità 1 x 6 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • RESOURCE S, 6 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 18% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.