Learn More
Cytiva RESOURCE™ and SOURCE™ 15 and 5RPC columns
Codice prodotto. 11590804 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
3 mL
Dimensione della confezione:
1mL
3mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
11590804 3 mL 3mL
10249434 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11590804 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17118201
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Designed for rapid screening experiments, method development and small-scale protein purification using reversed phase chromatography
  • Wide pH range (1-12), outstanding selectivity, chemical resistance, high capacity and high resolution at high flow rates
  • Excellent scalability from RESOURCE to FineLINE columns
  • Use RESOURCE RPC 3 ml column for higher resolution/method development on a 10 cm bed height
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) 6.4 mm
Portata 10 mL/min
Tipo di legante Matrix surface
Pressione max 580 psi
Forma particelle Monosized
Dimensione particelle 15 μm
pH 1 to 12
Volume (sistema metrico) 3 mL
Materiale di impaccamento Polystyrene/Divinyl Benzene
Con tappo No
Materiale PEEK
Product Type Reversed Phase Column
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • RESOURCE RPC, 3 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.