Learn More
Cytiva RESOURCE™ and SOURCE™ 15 and 5RPC columns
Codice prodotto. 11580794 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1.7 mL
10 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
11580794 10 mL pezzi 10
10515595 1.7 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11580794 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17072720
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
High Performance Reversed Phase Chromatography
Ideally suited for difficult preparative separations at all scales
  • High resolution separations in minutes
  • High performance at low back pressures
  • High capacity at high flow rates
  • Wide pH stability range
  • Excellent scalability
  • Reproducible quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) 4.6 mm
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Tipo di legante Matrix surface
Forma particelle Monosized
Dimensione particelle 15 μm
pH 1 to 12
Quantità 10 mL
Fase stazionaria Polystyrene/Divinylbenzene
Product Line SOURCE
Volume (sistema metrico) 10 mL
Materiale di impaccamento Polystyrene/Divinyl Benzene
Con tappo No
Fase Reversed Phase
Materiale Stainless Steel
Tecnica Reversed Phase HPLC
Product Type Reversed Phase Column
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • SOURCE 15RPC, 10 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.