missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
REST Rabbit, anti-Human, CoraLite Plus 488, Polyclonal, Proteintech
Sfoglia Tutto Proteintech ProdottiDescrizione
The REST antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human REST. This antibody recognizes human, rat antigen. The REST antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™ plus 488.
Specifica
Specifica
| Antigene | REST |
| Applicazioni | Immunofluorescence |
| Concentrazione | 1000 μg/mL |
| Coniugato | CoraLite Plus 488 |
| Simboli geni | NRSF, REST, X2 box repressor, XBR |
| Specie ospite | Rabbit |
| Quantità | 100 μL |
| Primario o secondario | Primary |
| ID gene (immissione) | 5978 |
| Target Species | Human, Rat |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?