General description
• Resveratrol is a phytoalexin, an endogenous antiparasitic in plants
• Resveratrol is a potent antioxidant; it is found in plant foods such as grapes, blueberries and peanuts
• Resveratrol has a possible role as an NFKb inhibitor, whereby it contributes to cell survival
Applications
• Resveratrol has anti-inflammatory effects via cyclooxygenase inhibition and may also be capable of inhibiting oncogenes
• Useful for the study of cellular redox states and aging
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Resveratrol |
| CAS | 501-36-0 |
| Punto di fusione | 261.0°C to 263.0°C |
| Colore | White |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (HPLC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula molecolare | C14H12O3 |
| Numero MDL | MFCD00133799 |
| Quantità | 500 mg |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Resveratrol
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.