Learn More
Resveratrol Trimethyl Ether, TRC
Codice prodotto. 30412034
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30412034 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30412034 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCR150050100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5,4'-Trimethoxystilbene
CAS 22255-22-7
Formula molecolare C17 H18 O3
Quantità 100 mg
Sinonimo Resveratrol trimethyl ether
InChI Formula InChI=1S/C17H18O3/c1-18-15-8-6-13(7-9-15)4-5-14-10-16(19-2)12-17(11-14)20-3/h4-12H,1-3H3/b5-4+
SMILES COc1ccc(\C=C\c2cc(OC)cc(OC)c2)cc1
IUPAC Name 1,3-dimethoxy-5-[(E)-2-(4-methoxyphenyl)ethenyl]benzene
Molecular Weight (g/mol) 270.32
Peso formulazione 270.1256